Learn More
Méthode EPA 603/8030, flacon VOA conservé à pH 4 - 5, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous |
| CAS | 7558-80-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | H2NaO4P |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Dihydrogen Monosodium Phosphate, Dihydrogen Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Monobasic Sodium Phosphate (NaH2PO4), Monosodium Dihydrogen Orthophosphate, Monosodium Hydrogen Phosphate, Monosodium Phosphate, Sodium Dihydrogen Monophosphate, Sodium Dihydrogen Orthophosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate, Sodium Dihydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Hydrogen Phosphate (NaH2PO4), Sodium Monobasic Phosphate, Sodium Monobasic Phosphate (NaH2PO4), Sodium Orthophosphate Monobasic, Sodium Phosphate (Na(H2PO4)), Sodium Phosphate, Monobasic, Sodium primary phosphate |
| SMILES | [O-]P(O)(O)=O.[Na+] |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Poids moléculaire (g/mol) | 119.98 |