Learn More
Ajouts à la méthode 610 de l'EPA PAH Mélange 446 1000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene |
| CAS | 56-49-5, 194-59-2, 205-82-3, 224-42-0, 192-65-4, 189-55-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Methylcholanthrene∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole∣Benzo(j)fluoranthene∣Dibenz(A,J)Acridine∣Dibenzo(a,e)pyrene∣Dibenzo(A,I)Pyrene∣Dibenzo[a,h]acridine∣Dibenzo[a,h]pyrene |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣7H-Dibenzo[c,g]carbazole 1000 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 1000 μg/mL∣Dibenz(A,J)Acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo(a,e)pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo(A,I)Pyrene 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]acridine 1000 μg/mL∣Dibenzo[a,h]pyrene 1000 μg/mL |