Learn More
Méthode 614 de l'EPA : Mélange de pesticides organophosphorés 1000 μg/mL dans l'acétone/hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310883 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310883 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000275AH
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
CAS 86-50-0, 8065-48-3, 333-41-5, 298-04-4, 563-12-2, 121-75-5
Noms d’analytes ou de composants Azinphos-methyl∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Disulfoton∣Ethion∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone/Hexane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Azinphos-methyl 1000 μg/mL∣Demeton (O+S) 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Disulfoton 1000 μg/mL∣Ethion 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL