Learn More
Mélange 1000 des normes de réglage EPA Méthode 624/625 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol |
| CAS | 92-87-5, 50-29-3, 5074-71-5, 87-86-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4,4'-Benzidine∣4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Pentachlorophenol |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4,4'-Benzidine 1000 μg/mL∣4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL |