Learn More
Méthode EPA 625/8270 Mélange composite 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| CAS | 91-57-6, 88-74-4, 99-09-2, 106-47-8, 100-01-6, 62-53-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?