Learn More
Méthode EPA 625 Mélange 247 1000-2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methylphenol∣3,4-Dichlorophenol∣3-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chlorophenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Carbazole∣Fluoranthene∣n-Decane∣Nitrobenzene∣n-Octadecane∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester |
| CAS | 4901-51-3, 58-90-2, 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 121-14-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methylphenol∣3,4-Dichlorophenol∣3-Chlorophenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Chlorophenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Carbazole∣Fluoranthene∣n-Decane∣Nitrobenzene∣n-Octadecane∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 3-Methylphenol (m-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 1000 μg/mL∣2,3,4,5-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣3-Chlorophenol 2000 μg/mL∣4-Chlorophenol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Fluoranthene 2000 μg/mL∣n-Decane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣n-Octadecane 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL |