Learn More
Méthode EPA 625 Mélange de phénols 394 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| CAS | 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8, 534-52-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Nitrophenol 2000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL∣4-Nitrophenol 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL |