Learn More
Méthode 8010 de l'EPA Mélange de COV halogénés 2 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1,2-Tetrachloroethane∣1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,2,3-Trichloropropane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Chloroform∣Dibromomethane∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Tribromomethane∣Trichloroethene |
| CAS | 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 96-18-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,1,1,2-Tetrachloroethane∣1,1,1-Trichloroethane∣1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1,2-Trichloroethane∣1,1-Dichloroethane∣1,2,3-Trichloropropane∣1,2-Dichloroethane∣1,2-Dichloropropane∣Chloroform∣Dibromomethane∣Tetrachloroethene∣Tetrachloromethane∣Tribromomethane∣Trichloroethene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,1,1,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2,3-Trichloropropane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL∣1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL∣Chloroform 2000 μg/mL∣Dibromomethane 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Tetrachloromethane 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL |