Learn More
Méthode EPA 8015 Mélange standard d'étalonnage de l'Arizona 239 5000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| CAS | 68334-30-5, 329050-13-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | No. 2 Diesel Oil 5000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 5000 μg/mL |