Learn More
Méthode EPA 8015 Mélange standard d'étalonnage de l'Arizona 240 10000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320702 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320702 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000240DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil
CAS 68334-30-5, 329050-13-7
Noms d’analytes ou de composants No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 10000 μg/mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.