Learn More
Méthode EPA 8015 Mélange étalon interne 413 2000 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313185 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313185 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000413WA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
CAS 1515-14-6, 920-66-1, 920-37-6
Noms d’analytes ou de composants 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol∣2-Chloroacrylonitrile
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Eau
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 2000 μg/mL∣1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 2000 μg/mL∣2-Chloroacrylonitrile 2000 μg/mL