Learn More
Méthode 8015 de l'EPA Mélange de COV non halogénés 410 200 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| CAS | 78-93-3, 108-10-1, 60-29-7, 64-17-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Butanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Diethylether 200 μg/mL∣Ethanol 200 μg/mL |