Learn More
Méthode 8015 de l'EPA Mélange de COV non halogénés 412 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dioxane∣2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetonitrile∣Acrylamide∣Diethylether∣Ethanol∣Isobutanol∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Propionitrile |
| CAS | 123-91-1, 78-93-3, 108-10-1, 75-05-8, 79-06-1, 60-29-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,4-Dioxane∣2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetonitrile∣Acrylamide∣Diethylether∣Ethanol∣Isobutanol∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Propionitrile |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dioxane 100 μg/mL∣2-Butanone 100 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 100 μg/mL∣Acetonitrile 100 μg/mL∣Acrylamide 100 μg/mL∣Diethylether 100 μg/mL∣Ethanol 100 μg/mL∣Isobutanol 100 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 100 μg/mL∣Methacrylic acid-methyl ester 100 μg/mL∣Methacrylonitrile 100 μg/mL∣Propionitrile 100 μg/mL |