Learn More
Méthode EPA 8020 Mélange de COV aromatiques 416 200 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317956 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317956 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000416ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣Benzene 200 μg/mL∣Chlorobenzene 200 μg/mL∣Ethylbenzene 200 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Toluene 200 μg/mL