Learn More
Méthode EPA 8020 Mélange standard de substitution 415 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene |
| CAS | 540-36-3, 106-39-8, 462-06-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣4-Bromochlorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |