Learn More
Méthode EPA 8091 Mélange d'analytes non-RCRA 426 1000 μg/mL dans l'isooctane:toluène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320152 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320152 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000426IT
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene
CAS 18708-70-8, 97-00-7, 88-73-3, 610-40-2, 100-00-5, 879-39-0
Noms d’analytes ou de composants 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene∣2,3,4-Trichloronitrobenzene∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene∣2,3-Dichloronitrobenzene∣2,4,5-Trichloronitrobenzene∣2,4-Dichloronitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣2-Chloro-6-nitrotoluene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣3,5-Dichloronitrobenzene∣4-Chloro-2-nitrotoluene∣4-Chloro-3-nitrotoluene
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane/Toluene
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-3,4-dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,4-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,3-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4,5-Trichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣2-Chloro-6-nitrotoluene 1000 μg/mL∣3,4-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣3,5-Dichloronitrobenzene 1000 μg/mL∣4-Chloro-2-nitrotoluene 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-nitrotoluene 1000 μg/mL