Learn More
Méthode EPA 8091 Mélange d'analytes RCRA 425 1000 μg/mL dans l'isooctane:toluène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314566 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314566 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000425IT
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene
CAS 100-25-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 98-95-3, 82-68-8
Noms d’analytes ou de composants 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane/Toluene
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣Nitrobenzene 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL