Learn More
Méthode 8141 de l'EPA Mélange de pesticides organophosphorés 427 200 μg/mL dans n-hexane:acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| CAS | 60-51-5, 2104-64-5, 121-75-5, 6923-22-4, 107-49-3, 56-38-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexane/Acétone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dimethoate 200 μg/mL∣EPN 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Monocrotophos 200 μg/mL∣O,O-TEPP 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Sulfotep 200 μg/mL |