Learn More
Méthode EPA 8260 Mélange d'acétate 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310346 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310346 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000415ME
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate
CAS 108-21-4, 628-63-7, 123-86-4, 141-78-6, 79-20-9, 109-60-4
Noms d’analytes ou de composants Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acetic acid-isopropyl ester 2000 μg/mL∣Amyl Acetate 2000 μg/mL∣Butyl Acetate 2000 μg/mL∣Ethyl acetate 2000 μg/mL∣Methyl Acetate 2000 μg/mL∣Propyl Acetate 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL