Learn More
Mélange étalon interne 2000 de la méthode 8260 de l'EPA μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| CAS | 3855-82-1, 3114-55-4, 462-06-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Chlorobenzene D5∣Fluorobenzene |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣Chlorobenzene D5 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |