Learn More
Méthode 8260 de l'EPA : Mélange oxygéné 2000-10000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 75-65-0, 994-05-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisopropyl ether 2000 μg/mL∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2000 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 2000 μg/mL∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2000 μg/mL∣tert.-Butanol 10000 μg/mL |