Learn More
Méthode EPA 8260 Vérification des performances du système Mélange de composés 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| CAS | 79-34-5, 75-34-3, 108-90-7, 74-87-3, 75-25-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloromethane (Methylchloride) 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL |