Learn More
Mélange de substitution d'acide 10000 selon la méthode 8270 de l'EPA μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol D6 |
| CAS | 118-79-6, 367-12-4, 13127-88-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol D6 |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Industry Type | Tests alimentaires |
| Quantité | 5 x 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,6-Tribromophenol 10000 μg/mL∣2-Fluorophenol 10000 μg/mL∣Phenol D6 10000 μg/mL |