Learn More
Méthode EPA 8270 Mélange de substitution B/N 5000 µg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324127 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324127 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREYA09000008DI
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Noms d’analytes ou de composants 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Industry Type Tests alimentaires
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL