Learn More
Méthode EPA 8270 Mélange de substitution BNA 5000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326091 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326091 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000432DI
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0
Noms d’analytes ou de composants 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Tribromophenol 5000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣2-Fluorophenol 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣Phenol-d5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL∣Pyrene-d10 5000 μg/mL