Learn More
Étalonnage selon la méthode 8270 de l'EPA par classe de mélange 2 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine |
| CAS | 88-74-4, 91-94-1, 99-09-2, 92-87-5, 106-47-8, 100-01-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Diphenylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL |