Learn More
Mélange étalon interne 2000 de la méthode 8270 de l'EPA μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Dioxane D8∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 3855-82-1, 17647-74-4, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣1,4-Dioxane D8∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dioxane D8 1000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene-D4 2000 μg/mL∣Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Naphthalene D8 2000 μg/mL∣Perylene D12 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL |