Learn More
Méthode EPA 8270 Mélange LCS 100 μg/mL dans acétone:MeCl2 83,5:16,5, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321587 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321587 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREXA09000004AD
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
CAS 120-82-1, 95-50-1, 528-29-0, 541-73-1, 99-65-0, 106-46-7
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone/MeCl2
Industry Type Tests alimentaires
Quantité 25 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4-Trichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 100 μg/mL∣2-Chlorophenol 100 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 100 μg/mL∣2-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2-Methylphenol 100 μg/mL∣2-Nitroaniline 100 μg/mL∣2-Nitrophenol 100 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 100 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 100 μg/mL∣3-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 100 μg/mL∣4-Chloroaniline 100 μg/mL∣4-Chlorophenyl phenyl ether 100 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 100 μg/mL∣4-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Nitrophenol 100 μg/mL∣Acenaphthene 100 μg/mL∣Acenaphthylene 100 μg/mL∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 100 μg/mL∣Aniline 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Azobenzene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Benzoic acid 100 μg/mL∣Benzyl alcohol 100 μg/mL∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether 100 μg/mL∣Bis(2-chloroethoxy)methane 100 μg/mL∣Bis-(2-chloroethyl)ether 100 μg/mL∣Carbazole 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 100 μg/mL∣Dibenzofuran 100 μg/mL∣Dibutyl phthalate 100 μg/mL∣Diethyl phthalate 100 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 100 μg/mL∣Fluoranthene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 100 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 100 μg/mL∣Hexachloroethane 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Isophorone 100 μg/mL∣Naphthalene 100 μg/mL∣Nitrobenzene 100 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 100 μg/mL∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Phenol 100 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL∣Pyridine 100 μg/mL