Learn More
Méthode EPA 8270 Mélange de matrice enrichie 10000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene |
| CAS | 120-82-1, 106-46-7, 121-14-2, 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,4-Trichlorobenzene 10000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 10000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 10000 μg/mL∣2-Chlorophenol 10000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 10000 μg/mL∣4-Nitrophenol 10000 μg/mL∣Acenaphthene 10000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 10000 μg/mL∣Pentachlorophenol 10000 μg/mL∣Phenol 10000 μg/mL∣Pyrene 10000 μg/mL |