Learn More
Méthode EPA 8315 Mélange 453 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30321809
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30321809 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30321809 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000453AL
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde
CAS 5779-94-2, 590-86-3, 75-07-0, 67-64-1, 107-02-8, 100-52-7
Noms d’analytes ou de composants 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,5-Dimethylbenzaldehyde 1000 μg/mL∣3-Methylbutyraldehyde 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Acetone 1000 μg/mL∣Acrolein (2-Propenal) 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣m-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣o-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL∣p-Tolualdehyde 1000 μg/mL