Learn More
Thermo Scientific™ Kit assemblé de flacons à vis EPA, flacons/septa/bouchons
Description
Select the right vial for water analysis application using EPA guidelines. Thermo Scientific™ EPA Screw Vial Convenience Kits are available in assembled and unassembled convenience kits to save you time during sample preparation. Choose from Level 100, 200 (pre-cleaned), or 300 (pre-cleaned and certified) clear or amber glass EPA vials with 20mL and 40mL total volume capacity. Assembled kits include vials with pre-attached caps and septa. Unassembled convenience kits include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags. Choose from Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Ils sont traités et conditionnés conformément aux dispositions strictes d’un système de gestion de la qualité ISO, de la même manière que les produits de niveau 300. Les produits de niveau 100 ne sont ni certifiés, ni pré-nettoyés. Chaque boîte de produits est pourvue d’une étiquette portant son numéro de fabrication et d’un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.
Les kits pratiques de flacons à vis EPA National sont recommandés pour l’échantillonnage discret de l’eau conformément aux indications des recommandations suivantes : EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” et EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water”.
Flacons pré-nettoyés de niveau 200
Flacons traités et conditionnés conformément aux dispositions strictes d’un système de gestion de la qualité ISO, de la même manière que les produits de niveau 300. Les produits de niveau 200 ne sont pas certifiés. Chaque boîte de produits est pourvue d’une étiquette portant son numéro de fabrication et d’un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.
Produits pré-nettoyés et certifiés de niveau 300
Le laboratoire certifie répondre aux normes de l’EPA américaine, conformément aux dispositions de la dernière édition des recommandations de l’EPA en matière de conteneurs d’échantillons sans contaminants. Le certificat d’analyse de niveau 300 est certifié par des données de laboratoire vérifiables et générées par des tiers, et fournit une traçabilité totale dans la chaîne de production. Chaque boîte de produits de niveau 300 contient un certificat d’analyse et un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.
Spécification
Spécification
| Description | Kit assemblé de flacons à vis EPA, flacons/septa/bouchons |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 60 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications d’analyse de l’eau conformément aux directives EPA |
| Comprend | 60 mL clear glass EPA vials with cap and seal |
| Niveau | Level 100 |
| Nb par paquet | 72 boîtes |
| Type de bouchon | Bouchon à vis (assemblé) avec septum |
| Afficher plus |