Learn More
R&D Systems™ EPB42 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18374558 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18374558 0,1 ml 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18374558 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00002038T01
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Catégorie de recherche Cardiovascular Biology
Cible EPB42
Synonyme E42P, erythrocyte membrane protein band 4.2, Erythrocyte protein 4.2, erythrocyte surface protein band 4.2, MGC116735, MGC116737, P4.2, PA, SPH5
Symbole de gène(s) EPB42