Learn More
Thermo Scientific™ Dosimètre personnel électronique EPD
Code produit. p-4530963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Dosimètre Gammas-Neutrons EPD-N2
Dosimètre personnel électronique EPD Mk2, gris
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11977897
Marque: Thermo Scientific™ EPD/1/62920/120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Connaissez votre exposition aux radiations ionisantes et réagissez rapidement à l’augmentation des niveaux de rayonnement gamma, bêta ou neutronique grâce aux dosimètres personnels électroniques.
Les travailleurs des centrales nucléaires, des établissements de recherche nucléaire et des laboratoires médicaux doivent constamment surveiller leur exposition aux radiations potentiellement dangereuses. Les dosimètres personnels électroniques Thermo Scientific™ EPD surveillent l’exposition aux radiations ionisantes en temps réel et émettent des alarmes à la fois sonores et visuelles afin que le personnel puisse réagir rapidement lorsqu’un niveau acceptable d’exposition est dépassé. Grâce à une excellente réponse aux rayonnements gamma, bêta, neutronique et aux rayons X, les dosimètres personnels électroniques EPD garantissent la sécurité dans tous les environnements.
La gamme de produits EPD est constituée de :
Dosimètre personnel électronique Thermo Scientific™ EPD Mk2™
  • Excellente réponse aux rayonnements gamma, bêta et X.
  • Dosimètre autonome unique ou faisant partie d’un système complet de gestion de la dosimétrie, tels que webREMS ou ViewPoint Enterprise.
  • Performance radiologique avancée, de 15 keV à 10 MeV, dans un petit boîtier léger.
  • Dosimètre le plus complet selon l’étude de comparaison des dosimètres personnels actifs par l’AIEA (IAEA-TECDOC-1564).
  • Technologie à détecteurs multiples
  • Excellente gestion de l’alimentation électrique et de surveillance de l’usure de la pile
  • Alarme sonore forte, configurable
  • Excellente immunité aux interférences électromagnétiques
  • Affichage facile à lire avec rétro-éclairage en option
  • Capuchon du compartiment de pile robuste et clip de maintien renforcé
  • Écran LCD et housse fiables
Dosimètre personnel électronique Thermo Scientific™ EPD N2™
  • Excellente performance dans des champs à rayons gamma / neutron mixtes et pour des mesures de doses faibles
  • Performance radiologique avancée, de 20 keV à 10 MeV (photon), 0,025 eV (thermique) à 15 MeV (neutron)
  • Technologie à détecteurs multiples
  • Affichage direct en Hp (10) pour les neutrons et les photons
  • Excellente immunité aux interférences électromagnétiques
  • Compatible avec les lecteurs, le logiciel et les accessoires Thermo Scientific EPD actuels ou pouvant être mis à niveau
Dosimètre personnel électronique Thermo Scientific™ EPD G
  • Excellente réponse aux rayonnements X et gamma
  • Performance radiologique avancée, de 15 keV à 10 MeV, dans un petit boîtier léger
  • Technologie à détecteurs multiples
  • Excellente gestion de l’alimentation électrique et de surveillance de l’usure de la pile
  • Alarme sonore forte, configurable
  • Excellente immunité aux interférences électromagnétiques
  • Affichage facile à lire avec rétro-éclairage en option
  • Capuchon du compartiment de pile robuste et clip de maintien renforcé
  • Écran LCD et housse fiables
  • Compatible avec le télé-adaptateur Thermo Scientific EPD pour les opérations sans fil
Système de maintenance de base de données Thermo Scientific™ EMDS3™
  • Création des données d’étalonnage de référence des nouveaux stocks
  • Allocation des stocks aux espaces ou lieux de travail programmables par l’utilisateur
  • Diagnostics et rapports d’erreurs en anglais simple
  • Suivi des unités envoyées pour réparation ou entretien
  • Interface aux procédures de vérification de l’étalonnage pour les irradiateurs externes
  • Intégration complètement automatique à l’irradiateur automatique Thermo Scientific™
  • Production de rapports de vérification de l’étalonnage
Module d’alarme externe Thermo Scientific™ EPD
  • Unité d’alarme externe à trois voies pour le dosimètre personnel électronique EPD Mk2
  • Voyant LED du dosimètre qui active la vibration et l’alarme sonore via le crochet.
  • Écouteur d’alarme sonore, facilement fixé, en option
  • Capacité de brancher une prise Jack externe sonore
Lecteurs Thermo Scientific™ EPD pour dosimètre personnel électronique EPD Mk2
Lecteur IrDA : bureaux et applications mobiles
Lecteur de bureau ACT-5 : pour des environnements exigeants et où un seul dosimètre personnel électronique peut être vu par le lecteur
Lecteur de bureau ACT-4 avec clavier
Spécification
Alarmes Dual Hp (10) dose and dose rate alarms, Hp (0.07) dose and dose rate alarms; typically 98 dB(A) at 20 cm with multiple modes
Précision Hp(10) 137 Cs ±10%; Hp(0.07) 90Sr/90Y ±20%
Type de batterie Either single AA battery 1.5 V alkaline cell for up to 30 weeks continuous operation or 3.6 V lithium for typically five to 10 months continuous operation (interchangeable) (depending on battery type)
Description Dosimètre personnel électronique EPD Mk2, gris
Type de produit Personal Dosimeter
Gamme de dose 0 to > 400 Rem/hr
Hauteur (impériale) 0.75 in.
Hauteur (métrique) 19 mm
Profondeur (métrique) 85 mm
Humidité relative 20 to 90%, Non-condensing
Température de fonctionnement (impériale) 15°F to 105°F
Température de fonctionnement (métrique) -10°C to +40°C
Poids (impériale) 3.2 oz. (including battery and clip)
Poids (métrique) 95 g (including battery and clip)
Largeur (impériale) 2,48 po
Largeur (métrique) 63 mm
Performance radiologique avancée 0.015 to 10 MeV
Couleur Gray
Sensibilité Hp(10) 137 Cs ±10%; Hp(0.07) 90Sr/90Y ±20%