Learn More
Cytiva Connecteurs de conditionnement en EPDM / PP
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
10/10 mm
5/10 mm
5/5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le conditionnement des colonnes Tricorn est simplifié par un connecteur de conditionnement Tricorn et un tube en verre adéquat. Le jeu de connecteurs de conditionnement Tricorn comprend un connecteur de conditionnement et deux joints toriques en EPDM. Les connecteurs de conditionnement sont disponibles en trois tailles pour s’adapter aux tubes de différents dia. int. : 5-5 pour des tubes de 5 mm des deux côtés ; 5-10 pour un tube de 5 mm d'un côté et un tube de 10 mm de l’autre ; 10-10 pour des tubes de 10 mm des deux côtés.
- Les colonnes Tricorn sont conçues pour la chromatographie liquide à haute résolution de biomolécules effectuées à des pressions moyennes à élevées. Ils conviennent à une utilisation avec des milieux de haute performance, tels que Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade et SOURCE.
- Les colonnes sont disponibles avec des diamètres intérieurs de 5 et 10 mm, et en longueurs de 20 à 200 mm. Des longueurs de colonne de 300 et 600 mm sont également disponibles pour les colonnes de 10 mm de diamètre. La conception et les dimensions des colonnes les rendent particulièrement utiles pour les étapes de sélection et de polissage dans la purification des protéines.
- Les tubes en verre revêtus de film plastique protègent les personnes présentes dans le laboratoire contre toute blessure en cas de chute ou d’utilisation de la colonne en dehors de ses spécifications.
Specifications
Specifications
| Type de colonne | Tricorn |
| Type | Connecteur de conditionnement |
| Température (métrique) Max | 60°C |
| Comprend | 1 x Connecteur 2 x joint torique, 7 x 1 mm (EPDM), 2 x joint torique 12 x 1 mm (EPDM) |
| Matériau | EPDM, polypropylène |
| Diamètre (métrique) interne | 5/10 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction