Learn More
Épiandrostérone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10431641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Code produit. 10431641
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’épiandrostérone, 99 %, nº CAS 481-29-8, est une hormone stéroïde dont l’activité androgène est faible.C’est un métabolite et un précurseur de la testostérone et de l’estradiol ayant des activités hypolipicémique et anabolique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’épiandrostérone est une hormone stéroïde, dérivée de 5 α-androstane
•Il s’agit d’un métabolite de la déhydroépiandrostérone et d’un androgène
•C’est un précurseur de la testostérone et de l’estradiol ayant des activités hypolipicémique et anabolique
Applications
• L’épiandrostérone présente une certaine activité neurologique car il peut se lier au complexe des récepteurs de l’acide ɣ-aminobutyrique (GABA) / benzodiazépine (GABA-RC), agissant comme un modulateur non compétitif négatif du GABA-RC et signalant via le récepteur de l’aspartate de N-méthyl-D.
•Il peut également inhiber la voie du phosphate pentose, ce qui gêne les vaisseaux sanguins pré-contractés par dépolarisation partielle.
•L’épiandrostérone peut inhiber la synthèse de la thromboxane A2 dans les plaquettes activées, diminuer l’inhibiteur de l’activateur plasminogène plasmatique de type 1, réduire l’antigène de l’activateur du plasminogène tissulaire, améliorer les taux sériques du facteur de croissance 1 de l’insuline et augmenter la synthèse du monophosphate de guanosine cyclique et de l’oxyde nitrique
•Les dosages in vitro démontrent que ce composé inhibe l’activité anti-adénovirus (AdV) in vitro de réplication du virus Junin
• L’épiandrostérone affecte l’oxydation du glucose et l’interleukine-1 bêta dans les îlots pancréatiques in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Epiandrosterone
Note relative au nom 99%
CAS 481-29-8
Point de fusion 171°C to 177°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C19H30O2
Numéro MDL MFCD00064134
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques +91° (20°C c=1,CH3OH)
Rotation spécifique +88° to +94° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Synonyme epiandrosterone, trans-androsterone, isoandrosterone, 3beta-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, 3beta-hydroxyetioallocholan-17-one, epi-andosterone, 5alpha-androstan-3beta-ol-17-one, iso-androsterone, d-epiandrosterone, 3-epiandrosterone
Clé InChI QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Nom IUPAC (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tétradécahydrocyclopenta[a]phénanthrèn-17-one
Poids moléculaire (g/mol) 290.447
CID PubChem 441302
ChEBI CHEBI:541975
Poids de la formule 290.44
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline