Learn More
(-)-Épicatéchine 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315253 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315253 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13174690AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Noms d’analytes ou de composants (-)-Epicatechin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 O6
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R-cis)-, Epicatechol, (-)- (8CI), (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (-)-(2R:3R)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol, (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechol, (2R,3R)-(-)-Epicatechin, Epicatechin, Epicatechol, L-Epicatechin, NSC 81161, epi-Catechin, epi-Catechol, l-Acacatechin, l-Epicatechin, l-Epicatechol
Formule InChI InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
Nom IUPAC (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromène-3,5,7-triol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 290.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 290,079 g/mol