Learn More
Épichlorhydrine 1000 µg/mL dans du méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Epichlorohydrin |
| CAS | 106-89-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Epichlorohydrin |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C3 H5 Cl O |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Epichlorhydrin |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2 |
| SMILES | ClCC1CO1 |
| Afficher plus |