Learn More
Épichlorhydrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
Code produit. 11944761
Marque: Thermo Scientific Acros 117780100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-89-8
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.52
Clé InChI BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
CID PubChem 7835
ChEBI CHEBI:37144
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)oxirane
SMILES C1C(O1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Epichlorohydrin
Point de fusion -57.0°C
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 117.0°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4365 to 1.4385
Quantité 10 L
Beilstein 17,6
Fieser 01,355; 04,222; 05,290
Merck Index 15,3666
Gravité spécifique 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/l (10°C). Other solubilities: misclible with alcohol, ether, chloroform,, trichloroethylene, carbon tetrachloride, acetone, and benzene
Viscosité 1.12 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide