Learn More
Épigallocatéchine 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318598
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30318598 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318598 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13176400AL1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Noms d’analytes ou de composants (-)-Epigallocatechin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H14 O7
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
Nom IUPAC (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 306.074 g/mol