Learn More
Chlorhydrate d'épirubicine, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Epirubicin Hydrochloride |
| CAS | 56390-09-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Epirubicin Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C27 H29 N O11 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Synonyme | 4'-Epidoxorubicin hydrochloride, 4'-epi-Adriamycin hydrochloride, Ellence, Epidoxorubicin hydrochloride, Epirubicin hydrochloride, Farmorubicin, Pharmorubicin, (8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-alpha-l-arabino-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride (1:1), (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO |
| Nom IUPAC | (7S,9S)-7-[(2R,4S,5R,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(2-hidroxiacetil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona;clorhidrato |
| Afficher plus |