missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epirubicin hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16406256
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16406256

Marque: Medchem Express HY13624A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Epirubicin hydrochloride (4'-Epidoxorubicin hydrochloride), a semisynthetic L-arabino derivative of doxorubicin, has an antineoplastic agent by inhibiting Topoisomerase. Epirubicin hydrochloride inhibits DNA and RNA synthesis. Epirubicin hydrochloride is a Forkhead box protein p3 (Foxp3) inhibitor and inhibits regulatory T cell activity.

Epirubicin hydrochloride (4'-Epidoxorubicin hydrochloride), a semisynthetic L-arabino derivative of doxorubicin, has an antineoplastic agent by inhibiting Topoisomerase. Epirubicin hydrochloride inhibits DNA and RNA synthesis. Epirubicin hydrochloride is a Forkhead box protein p3 (Foxp3) inhibitor and inhibits regulatory T cell activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Epirubicin hydrochloride
CAS 56390-09-1
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H30ClNO11
Quantité 100 mg
Synonyme 4'-Epidoxorubicin hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (86.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (43.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(O)=C3[C@@H](O[C@@]4([H])C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O4)C[C@@](C(CO)=O)(O)CC3=C1O)C5=CC=CC(OC)=C5C2=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 579.98
Poids de la formule 579.98
Pourcentage de pureté 95.23%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis