Learn More
Éplérénone, Mikromol™
Code produit 17972586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972586 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17972586 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3530.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Éplérénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eplerenone
CAS 107724-20-9
Noms d’analytes ou de composants Eplerenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H30 O6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Spiro[9,11-epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-17(2H),2'(3'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., (+)-Eplerenone, CGP 30083, Eplerenone, Epoxymexrenone, Inspra, SC 6110, SC 66110, Selara, SC-66110, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, 7-methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha), Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)- (9CI), (7alpha,11alpha,17alpha)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone 7-Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14
Nom IUPAC metilo (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10R)-4a,6a-dimetil-2,5'-dioxo-2,4,4',4a,5',5a,6,6a,8,9,9a,9b,10,11 -tetradecahidro-3H,3'H-espiro[ciclopenta[7,8]fenantro[4b,5-b]oxireno-7,2'-furan]-10-carboxilato
Poids moléculaire (g/mol) 414.49
Quantité 250 mg
Poids de la formule 414,2042 g/mol