Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre à microplaques Epoch 2, IVD
GREENER_CHOICE
Code produit. 17237809 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
EPOCH2NS
EPOCH2NSC
EPOCH2TS
EPOCH2TSC
Comprend:
Pas d’écran tactile ; pas de port de cuve
Port de cuve uniquement
Écran tactile
Écran tactile, port pour cuvette
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17237809
Marque: Agilent BioTek EPOCH2NSCSI
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le spectrophotomètre à microplaques BioTek Epoch 2 offre d’excellentes performances pour les mesures d’absorbance UV-Vis.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Le spectrophotomètre à microplaques BioTek Epoch 2 offre d’excellentes performances pour les mesures d’absorbance UV-Vis. Les mesures peuvent être effectuées dans des microplaques de 6 à 384 puits, des cuves et dans des échantillons de microvolume avec la plaque de microvolume Take3 disponible. La large gamme de longueurs d’onde permet des applications allant de la quantification des acides nucléiques et des protéines dans l’UV faible aux tests de croissance microbienne dans les longueurs d’onde plus élevées.
L’Epoch 2 est facile à utiliser et l’interface d’écran tactile en option permet de choisir facilement des protocoles prédéfinis ou de définir des programmes personnalisés. Les modes de balayage de point final, cinétique, spectral et de surface de puits, ainsi que l’incubation et l’agitation, permettent l’exécution de nombreuses applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de détecteur Photodiode
Source lumineuse Lampe flash au xénon
Vitesse de mesure 96 puits : 8 s, 384 puits : 14 s
Précision ±2 nm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
À utiliser avec (application) Quantification des acides nucléiques et des protéines dans les tests ELISA et de croissance microbienne
Hauteur (impériale) 22 in
Hertz 50/60 Hz
Comprend Port de cuve uniquement
Modèle EPOCH2NSC
Gamme de longueur d’onde 200 à 999 nm, incréments de 1 nm