Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre à microplaques Epoch
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Includes
Spectrophotomètre à microplaques Epoch, logiciel d’analyse des données de microplaques Gen5.
Remarque : la plaque indiquée sur la photo n’est pas incluse. (Plaque : 11-120-571.)
Le spectrophotomètre pour microplaques Epoch possède une optique basée sur un monochromateur, pour une large gamme de longueurs d’onde sans filtre pour les mesures d’absorbance UV-Vis. Ces mesures peuvent être effectuées dans de nombreux formats de microplaques et dans des échantillons de 2 μl, lorsque la plaque microvolume Take3 disponible est utilisée.
Epoch est contrôlé par l’interface logicielle Gen5, avec une programmation simple et une analyse puissante des données. Ce lecteur d’absorbance pour microplaques, robuste et nécessitant peu de maintenance, est un système rentable. La fiabilité et la facilité d’utilisation garantissent des gains de temps dans les flux de travail des laboratoires.
Certifications
Marquage CE, Agence de sécurité NRTL
Compliance
EN61326-1:2006 ; EN61326-2-6:2006 ; EN61000-4-2 ; EN61000-4-3 ; EN61000-4-4 ; EN61000-4-5 ; EN61000-4-6 ; EN61000-4-11
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lecteur de microplaques |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
| Type de plaques | Plaques de 6 à 384 puits |
| Gamme d’absorbance | 200 à 999 nm, incréments de 1 nm |
| Précision | ±2 nm, ±0,2 nm |
| Bande passante | 5 nm |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Taille de la cuve | 0,5 mm |
| Profondeur (impériale) | 12 in |
| Profondeur (métrique) | 30,5 cm |
| Afficher plus |