Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre à microplaques Epoch
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9597007 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
EPOCH
EPOCHR
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17287989
Marque: Agilent BioTek EPOCHHSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Spectrophotomètre à microplaques Epoch, logiciel d’analyse des données de microplaques Gen5.
Remarque : la plaque indiquée sur la photo n’est pas incluse. (Plaque : 11-120-571.)
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Le spectrophotomètre pour microplaques Epoch possède une optique basée sur un monochromateur, pour une large gamme de longueurs d’onde sans filtre pour les mesures d’absorbance UV-Vis. Ces mesures peuvent être effectuées dans de nombreux formats de microplaques et dans des échantillons de 2 μl, lorsque la plaque microvolume Take3 disponible est utilisée.
Epoch est contrôlé par l’interface logicielle Gen5, avec une programmation simple et une analyse puissante des données. Ce lecteur d’absorbance pour microplaques, robuste et nécessitant peu de maintenance, est un système rentable. La fiabilité et la facilité d’utilisation garantissent des gains de temps dans les flux de travail des laboratoires.
Certifications
Marquage CE, Agence de sécurité NRTL
Compliance
EN61326-1:2006 ; EN61326-2-6:2006 ; EN61000-4-2 ; EN61000-4-3 ; EN61000-4-4 ; EN61000-4-5 ; EN61000-4-6 ; EN61000-4-11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lecteur de microplaques
Source lumineuse Lampe flash au xénon
Type de plaques Plaques de 6 à 384 puits
Gamme d’absorbance 200 à 999 nm, incréments de 1 nm
Précision ±2 nm, ±0,2 nm
Bande passante 5 nm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Taille de la cuve 0,5 mm
Profondeur (impériale) 12 in
Profondeur (métrique) 30,5 cm
Hauteur (impériale) 7,7 in
Hauteur (métrique) 19,6 cm
Hertz 50/60 Hz
Comprend Spectrophotomètre à microplaques Epoch ; Logiciel Gen5 d’analyse des données de microplaques
Modèle EPOCH
Résolution 0,0001 OD
Tension 100/240 V
Gamme de longueur d’onde De 200 à 999 nm
Poids (impériale) < 15 lb
Poids (métrique) 6,8 kg
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm