Learn More
Velp Scientifica™ Pompes péristaltiques SP 311
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Débit:
125 à 1 000 ml/min.
2 à 35 ml/min
20 à 240 ml/min
6 à 135 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Maintenance minimale (il suffit de remplacer le tube)
- Nettoyage facile : aucun contact du liquide et des pièces mécaniques
- La tubulure (2 diamètres disponibles) résiste à la plupart des produits chimiques
- Contrôle électronique de la vitesse
- Peut pomper jusqu’à 10 mètres de profondeur
Spécification
Spécification
| Débit | 125 à 1 000 ml/min. |
| À utiliser avec (application) | Transfert de liquides dans des secteurs industriels comme les produits pharmaceutiques, alimentaires, biotechnologiques, chimiques, boissons |
| Comprend | Débit variable |
| Matériau | Acier inoxydable peint à l’époxy |
| Type du moteur | 24 VCC avec réduction des vitesses |
| Dimensions (L x l x H) | 190 x 145 x 95 mm |
| Largeur totale (métrique) | 145 mm |
| Hauteur totale (métrique) | 95 mm |
| Poids (métrique) | 1,8 kg |
| Alimentation électrique | 230 V, 50 à 60 Hz |
| Afficher plus |