Learn More
Consort™ Électrodes de pH standard scellées à l’époxy
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Électrode de pH standard |
| À utiliser avec (application) | Pour pH, conductivité, oxygène dissous, température |
| Matériau | Époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |