Learn More
Eppendorf™ Rotor à angle fixe séries 5804 / 5810 48 x 2 ml
Code produit. p-4502423 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 5 mL
4 x 15 mL
4 x 250 mL
48 x 1,5 / 2 mL
6 x 15 / 50 ml
Type:
Rotor
Rotor étanche aux aérosols
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12886233
Marque: Eppendorf™ 5820760001
Avec couvercle étanche aux aérosols
  • Capacité : 96 ml
  • Vitesse/FCR max. : 13 000 tr/min/19 083 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor
Capacité 48 x 1,5 / 2 mL
FCR max. 19 803 x g
Vitesse max. 13 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 58045810
Comprend Rotor lid
Modèle FA-45-48-11