Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour pointes de pipettes Combitips Advanced™
Adaptateurs à utiliser avec les pointes de pipettes Eppendorf. Les adaptateurs Eppendorf™ pour pointes de pipettes Combitips Advanced™ comportent un code couleur et sont autoclavables.
Marque:  Eppendorf™ 0030089731
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Code produit. 12634607
  • 90.10€ / 7 pièces
En stock
Description
Utilisez ces adaptateurs avec les cônes de pipettes Eppendorf.Les adaptateurs Eppendorf™ pour cônes de pipettes Combitips Advanced™ comportent un code couleur et sont autoclavables.
  • Formats disponibles : 25 ml et 50 ml
Spécification
Spécification
Autoclavable
7 unités
Rouge
Cône de qualité Biopur™ 25 ml