Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour pointes de pipettes Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4437163 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
25 ml
50 ml
Code couleur:
Gris clair
Rouge
Quantité:
1 de chaque
7 unités
Conditionnement:
1 pièce
7 pièces
Code produit. 12614607
Marque: Eppendorf™ 0030089715
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces adaptateurs avec les pointes de pipette Eppendorf. Les adaptateurs Eppendorf™ pour pointes de pipette Combitips Advanced™ comportent un code couleur et sont autoclavables.
Utilisez ces adaptateurs avec les cônes de pipette Eppendorf. Les adaptateurs Eppendorf™ pour cônes de pipette Combitips Advanced™ comportent un code couleur et sont autoclavables.
  • Formats disponibles : 25 ml et 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 25 ml
Autoclavable Autoclavable
Quantité 1 de chaque
Code couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) 25 mL Eppendorf Quality Tip